Wichtige Dokumente
140295
Decanoylchlorid
98%
Synonym(e):
Caprinsäurechlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6.57 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
94-96 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
SMILES String
CCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C10H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3
InChIKey
IPIVAXLHTVNRBS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Decanoyl chloride is used as a reactive acylating agent in organic synthesis. It is also employed in the formation of amides and esters.
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
284.0 °F
Flammpunkt (°C)
140 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
140295-100ML | 4061838733368 |
140295-500ML | 4061838733375 |
140295-5ML |