Merck
139300
Sigma-Aldrich
Ethyl-4-nitrocinnamat, überwiegend trans
99%
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H4CH=CHCO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
138-140 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
nitro
SMILES String
CCOC(=O)\C=C\c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11NO4/c1-2-16-11(13)8-5-9-3-6-10(7-4-9)12(14)15/h3-8H,2H2,1H3/b8-5+
InChIKey
PFBQVGXIMLXCQB-VMPITWQZSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ethyl 4-nitrocinnamate was used to study the kinetics of reduction of ethyl t-cinnamate and its substituted derivatives by samarium diiodide in the presence of hexamethylphosphoramide and t-butanol.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Reduction of Ethyl t-cinnamates by Samarium Diiodide
Lin T-Y, et al.
J. Chin. Chem. Soc., 48(5) (2001)