Wichtige Dokumente
136867
2,4-Dimethyl-3-pentanon
98%
Synonym(e):
Diisopropylketon, Isobutyron
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.400 (lit.)
bp
124 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−80 °C (lit.)
Dichte
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(C)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C7H14O/c1-5(2)7(8)6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChIKey
HXVNBWAKAOHACI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
59.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
15 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?