Wichtige Dokumente
132322
m-Tolunitril
99%
Synonym(e):
3-Methyl-benzonitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.525 (lit.)
bp
99-101 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−23 °C (lit.)
Dichte
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
Cc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H7N/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,1H3
InChIKey
BOHCMQZJWOGWTA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?