130737
3-Iod-toluol
99%
Synonym(e):
1-Iod-3-methyl-benzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.604 (lit.)
bp
80-82 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.698 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(I)c1
InChI
1S/C7H7I/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,1H3
InChIKey
VLCPISYURGTGLP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter