127280
1-Octyn-3-ol
96%
Synonym(e):
(RS)-1-Octyn-3-ol, (±)-1-Octyn-3-ol, 1-Ethynyl-1-hexanol, 3-Hydroxyoct-1-yne
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
83 °C/19 mmHg (lit.)
Dichte
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCC(O)C#C
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h2,8-9H,3,5-7H2,1H3
InChIKey
VUGRNZHKYVHZSN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?