Wichtige Dokumente
183059
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
97%
Synonym(e):
Sorbinalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.5 (lit.)
bp
80 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28-33 °C (lit.)
Dichte
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
[H]/C(C)=C([H])\C([H])=C(/[H])CO
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-5,7H,6H2,1H3/b3-2+,5-4+
InChIKey
MEIRRNXMZYDVDW-MQQKCMAXSA-N
Verwandte Kategorien
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?