Wichtige Dokumente
125032
Chlordiphenylmethan
98%
Synonym(e):
Benzhydrylchlorid, Diphenylchlormethan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.595 (lit.)
bp
140 °C/3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
15-17 °C (lit.)
Dichte
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
phenyl
SMILES String
ClC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Cl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
InChIKey
ZDVDCDLBOLSVGM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
233.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?