Wichtige Dokumente
117501
2,6-Dinitrobenzaldehyd
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
120-122 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
nitro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)c1c(cccc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4N2O5/c10-4-5-6(8(11)12)2-1-3-7(5)9(13)14/h1-4H
InChIKey
WHFZQNNDIJKLIO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?