Wichtige Dokumente
111260
trans-2-Penten
99%
Synonym(e):
(E)-2-Pentene
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
8.17 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.379 (lit.)
bp
37 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−140 °C (lit.)
Dichte
0.649 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC\C=C\C
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
InChIKey
QMMOXUPEWRXHJS-HWKANZROSA-N
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal