Wichtige Dokumente
101842
Cyclohexanmethylamin
98%
Synonym(e):
Aminomethyl-cyclohexan, Hexahydrobenzylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
bp
159-161 °C (lit.)
Dichte
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
NCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H15N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6,8H2
InChIKey
AVKNGPAMCBSNSO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
118.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?