Wichtige Dokumente
I14150
Isobutylamin
99%
Synonym(e):
1-Amino-2-methyl-propan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.397 (lit.)
bp
64-71 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−85 °C (lit.)
Dichte
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CN
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3
InChIKey
KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
15.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?