MilliporeSigma
AccueilProduitsBiologie des protéinesEssai de ligature de proximité Duolink®
Essai de ligature de proximité Duolink®
Les essais de ligature de proximité (PLA) Duolink® permettent d'étudier les interactions protéine-protéine (IPP) et les modifications post-traductionnelles en produisant un signal fluorescent associé à chaque événement qui peut être visualisé par microscopie ou par cytométrie en flux. Pour étudier les interactions protéine-protéine, la technologie PLA Duolink® s'appuie sur une paire d'anticorps marqués avec des oligonucléotides qui, lorsqu'ils se trouvent à moins de 40 nm, subissent une amplification par cercle roulant pour générer un signal fluorescent particulier après addition de sondes marquées.
Disponible pour la microscopie ainsi que la cytométrie en flux et en quatre couleurs différentes, la technologie PLA Duolink® permet de visualiser de multiples interactions protéine-protéine par cellule. Révélez de nouvelles opportunités de recherche en bénéficiant des performances amplifiées et des avantages de la technologie Duolink® PLA :
  • Visualisation des interactions entre protéines : qu'elles soient stables ou transitoires
  • Visualisation des modifications post-translationnelles
  • Détection des protéines endogènes : sans surexpression ni manipulation génétique
  • Haute spécificité : élimination des faux-positifs grâce à l'utilisation de deux anticorps/sondes
  • Aucun équipement spécial nécessaire : méthodes classiques basées sur l'immunofluorescence et la cytométrie en flux
Produits Duolink® PLA
  • Les kits de démarrage Duolink® PLA Starter contiennent tous les réactifs dont vous avez besoin pour réaliser une expérience de fluorescence et analyser jusqu'à 30 échantillons.
  • Les kits Duolink® Probemaker permettent la conjugaison d'un oligomère PLA (positif ou négatif) avec n'importe quel anticorps.
  • Les kits Duolink® PLA Multicolor permettent de visualiser de multiples IPP par microscopie.
  • Les kits de détection Duolink® flowPLA permettent de réaliser des applications de cytométrie en flux avec quatre couleurs : vert, orange, rouge et rouge lointain.
  • Le kit pour détection en fond clair Duolink® PLA Brightfield contient des oligonucléotides marqués à la peroxydase de raifort (HRP pour "Horseradish Peroxidase") qui permettent d'utiliser un microscope optique.