Principaux documents
V900933
Sigma-Aldrich
Albumine de sérum bovin
≥98%, ≤5% Loss on drying, suitable for western blot
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Gamme de produits
Vetec
Pureté
≥98%
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~66 kDa
~66 kDa
Technique(s)
western blot: suitable
Impuretés
≤5% Loss on drying
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Bovine serum albumin (BSA) is a 66.4kDa, water-soluble protein. It has a single polypeptide chain consisting of about 583 amino acid residues and no carbohydrates. BSA possesses three homologous domains formed by six a-helices. Depending on pH, it undergoes reversible conformational isomerization. The native structure of the protein becomes reactive and flexible on heating.
Application
Bovine serum albumin (BSA) has been used:
  • as a standard in Bradford protein assay method for protein quantification
  • to study the formation of multiligand complex of BSA with retinol, resveratrol and (-)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG)
  • to study the adsorption of BSA by biochar (charcoal produced from plant matter)
Actions biochimiques/physiologiques
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
Bovine serum albumin (BSA) has been used as a model protein in various studies, such as immunodiagnostic procedures, cell culture media and clinical chemistry.
Notes préparatoires
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Kinetics of thermal denaturation and aggregation of bovine serum albumin.
Borzova V A, et al.
PLoS ONE, 11(4), e0153495-e0153495 (2016)
YAP and TAZ mediate steroid-induced alterations in the trabecular meshwork cytoskeleton in human trabecular meshwork cells.
Peng J, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 41(1), 164-172 (2018)
Formation and reshuffling of disulfide bonds in bovine serum albumin demonstrated using tandem mass spectrometry with collision-induced and electron-transfer dissociation.
Rombouts I, et al.
Scientific Reports, 5, 12210-12210 (2015)
Frank W P
The Plasma Proteins: Structure, Function, and Genetic Control, 1, 141-141 (1975)
"Adsorption of bovine serum albumin and urease by biochar.
Wang W, et al.
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science., 61(1) (2017)