V900863
Porcine Gelatin
from porcine skin, Type A, powder, gel strength ~300 g Bloom, Vetec™
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Gelatin from porcine skin, Vetec™, reagent grade, Type A, powder, gel strength ~300 g Bloom
Source biologique
Porcine skin
Qualité
reagent grade
Type
Type A
Gamme de produits
Vetec™
Forme
powder
Conditionnement
poly bottle of 100 g
poly bottle of 500 g
dilution
(biocompatible polymer: suitable)
(coating cell culture: suitable)
Solubilité
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, faintly yellow to yellow
Description générale
Composants
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable