V900392
D-(+)-Glucose
Vetec™, reagent grade, ≥99.5% (HPLC)
Synonyme(s) :
Dextrose
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Essai
≥99.5% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white
Pf
150-152 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Clé InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Description générale
Application
- In the investigation of glucose sensor performance.
- As an initiator in Butlerov reaction.
- In the preparation of an acid catalyst, which is used in the alkylation of phenols.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable