V800457
Oxalic acid
LR, ≥98%
Synonyme(s) :
Ethanedioic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
LR
Densité de vapeur
4.4 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Essai
≥98%
Forme
crystalline
Pf
189.5 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble 108 g/L at 25 °C
Densité
1.9 g/cm3 at 25 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1