V800078
Benzoyl chloride
LR, ≥99%
Synonyme(s) :
Benzoic acid chloride, alpha-chlorobenzaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Qualité
LR
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.88 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 32 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
1056 °F
Limite d'explosivité
4.9 %
Indice de réfraction
n20/D 1.553 (lit.)
Point d'ébullition
198 °C (lit.)
Pf
−1 °C (lit.)
Densité
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
phenyl
Chaîne SMILES
ClC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup