Principaux documents
SAAR1022040
Acétone
univAR
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.08
Beilstein:
635680
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Densité de vapeur
2 (vs air)
Pression de vapeur
184 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
univAR
Forme
liquid
Limite d'explosivité
13.2 %
Conditionnement
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR1022040LC)
pkg of 25 L (SAAR1022040ME)
dilution
(for laboratory use only)
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
pb
56 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
−94 °C (lit.)
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clé InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Application
L′intensité de la luminescence de l′acétone dépend des constituants de la solution . L′absorption des rayonnements UV par l′acétone entraîne sa photolyse et la production de radicaux .
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany