Key Documents
74013
Supelco
4-Methyl-2-oxovaleric acid-13C6 sodium salt
analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6H9NaO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C]([13C](O[Na])=O)=O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable