Key Documents
42439
Supelco
Myristic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
Synonyme(s) :
Tetradecanoic-1,2,3,4-13C4 acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C4C10H28O2
Poids moléculaire :
232.34
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Ampleur du marquage
≥99%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable