Principaux documents
00537
Supelco
3-(4-Hydroxyphenyl)-DL-lactic acid-13C9
analytical standard
Synonyme(s) :
3-(4-Hydroxyphenyl)-2-hydroxypropanoic acid-13C9
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C9H10O4
Poids moléculaire :
191.11
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Pureté isotopique
≥99.0% 13C
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
137-143 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[13C]([13CH](O)[13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13C](O)[13CH]=[13CH]1)=O
O[13C]([13CH](O)[13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13C](O)[13CH]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2,(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
Clé InChI
JVGVDSSUAVXRDY-RIQGLZQJSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable