Z657891
Accessoires pour centrifugeuses Hettich® ROTOFIX 32A / Universal 320/320R
for UNIVERSAL 320; ROTOFIX 32 A Centrifuges, Fixed Angle Rotor, 6 place
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
capacity 1.5 ‑ 85 mL
to hold 6 x 85 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1620-A
Paramètres
4,226 max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotafix 32A
Catégories apparentées
Description générale
- Compatible with the UNIVERSAL 320 and ROTOFIX 32 A Centrifuges
- Capacity (mL) depends on the type of adapter (if necessary) and tube selected
Informations légales
Nécessaire, mais non fourni