SRP6084
ALDH3A1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
ALDH3, ALDHIII, Aldehyde dehydrogenase 3, Aldehyde dehydrogenase family 3 member A1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
52.5 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... ALDH3A1(218)
Description générale
Forme physique
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable