SRP5315
PLK4, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
SAK, STK18
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Gamme de produits
PRECISIO®
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
4.5-6.7 nmol/min·mg
Poids mol.
~140 kDa
Numéro d'accès NCBI
Application(s)
cell analysis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PLK4(10733)
Description générale
Forme physique
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable