SRP2029
Sp1 GC-box binding protein human
≥70% (SDS-PAGE)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Pureté
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Poids mol.
~80.7 kDa
Conditionnement
pkg of 2 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
100 μg/mL
Technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
Couleur
clear colorless
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... SP1(6667)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable