Key Documents
SRP0539
Sigma-Aldrich
HVEM, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells Human
Synonyme(s) :
CD270, HVEA, HVEM, LIGHTR, TNFRSF14, TR2
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells Human
Forme
frozen liquid
Poids mol.
46 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... TNFRSF14(8764)
Description générale
Human herpesvirus entry mediator A, also known as HVEM, TNFRSF14, CD270, and HVEA, GenBank Accession No. NM_003820, a.a. 37-202 fused to human IgG1 Fc, with C-terminal Avitag , expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 46 kDa. This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forme physique
Aqueous solution
Informations légales
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable