SRP0439
PrCP active human
recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥15% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
HUMPCP, PCP, prolylcarboxypeptidase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
Essai
≥15% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
53 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
0.06 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PRCP(5547)
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable