SRP0118
Sirtuin 4 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
NAD-dependent ADP-ribosyltransferase sirtuin-4, SIR2L4, SIRT4, sir2-like 4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
59 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... SIRT4(23409)
Description générale
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable