SML3083
Palovarotene
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(E)-4-(2-(3-((1H-Pyrazol-1-yl)methyl)-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)vinyl)benzoic acid, 4-[(1E)-2-[5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-3-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-2-naphthalenyl]ethenyl]benzoic acid, 4-[(E)-2-(5,5,8,8-Tetramethyl-3-pyrzol-1-ylmethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl)vinyl]benzoic acid, R 667, R-667, R667, RG 667, RG-667, RG667, RO 3300074, RO-3300074, RO3300074
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1(C2=CC(CN3C=CC=N3)=C(/C=C/C4=CC=C(C=C4)C(O)=O)C=C2C(C)(CC1)C)C
InChI
1S/C27H30N2O2/c1-26(2)12-13-27(3,4)24-17-22(18-29-15-5-14-28-29)21(16-23(24)26)11-8-19-6-9-20(10-7-19)25(30)31/h5-11,14-17H,12-13,18H2,1-4H3,(H,30,31)/b11-8+
Clé InChI
YTFHCXIPDIHOIA-DHZHZOJOSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable