Principaux documents
SCR103
Sigma-Aldrich
Collagénase de type I
The collagenase type I (from Clostridium histolyticum) is a crude collagenase preparation that can be used for the isolation of primary cells or for tissue dissociation by enzymatic means.
Synonyme(s) :
Collagenase Type I from Clostridium histolyticum, Tissue dissociation
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.75
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Entrée
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
La collagénase de type I (issue de Clostridium histolyticum) est une préparation de collagénase brute qui peut être utilisée pour isoler des cellules primaires ou dissocier des tissus par voie enzymatique. La préparation peut également présenter des activités caséinase, clostripaïne et triptyque. Cette préparation peut servir à dissocier des cellules en culture, et a été employée avec succès pour repiquer des cellules souches embryonnaires humaines cultivées dans du milieu sans constituant d′origine animale HEScGROTM de Millipore.
Conditionnement
1 flacon contenant 250 mg de poudre lyophilisée
Qualité
Chaque lot de collagénase de type I est testé via une modification de Mandl (1964), l′ampleur de la dégradation du collagène étant déterminée par colorimétrie selon la méthode à la ninhydrine de Moore et Stein (1948). Chaque lot fait ensuite l′objet d′un contrôle où il doit permettre de repiquer avec succès des cellules souches embryonnaires humaines (SEh) cultivées dans du milieu Millipore HEScGRO pour cellules SEh de Millipore. Les cellules doivent présenter une expression des marqueurs et une morphologie correctes après cinq repiquages.
Forme physique
La collagénase de type I est vendue sous forme de poudre dialysée lyophilisée.
Stockage et stabilité
Il est recommandé de conserver la collagénase de type I sous forme de poudre entre 2 et 8 °C jusqu′à ce qu′elle soit prête à être utilisée. Les solutions de collagénase de type I peuvent être divisées en aliquotes et conservées à -20 °C, mais il est recommandé de ne pas leur faire subir de cycles de décongélation/recongélation répétés.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
USAGE RÉSERVÉ À LA RECHERCHE. Ce produit est réglementé en France lorsqu'il est destiné à être utilisé à des fins scientifiques, y compris pour des activités d'importation et d'exportation (article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la santé publique). L'acheteur (à savoir l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche visée à l'article L 1245-5-1 II. du Code de la santé publique. En commandant ce produit, vous confirmez que vous avez obtenu l'autorisation d'importation appropriée.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Mónika Sztretye et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(2) (2020-01-26)
Astaxanthin (AX) a marine carotenoid is a powerful natural antioxidant which protects against oxidative stress and improves muscle performance. Retinol and its derivatives were described to affect lipid and energy metabolism. Up to date, the effects of AX and retinol
Fengqin Fang et al.
Cell reports, 37(6), 109981-109981 (2021-11-11)
Memory T cells exhibit considerable diversity that determines their ability to be protective. Here, we examine whether changes in T cell heterogeneity contribute to the age-associated failure of immune memory. By screening for age-dependent T cell-surface markers, we identify CD4 and CD8 memory
Xiaoyuan Xie et al.
Bioscience reports, 39(7) (2019-07-04)
Adipose-derived stem cells (ADSCs) and vascular endothelial growth factor (VEGF) contribute to the healing of wound. The purpose of the present study was to investigate the role of VEGF produced by ADSCs in the protection of fibroblasts and skin of
Yao Qian et al.
Adipocyte, 10(1), 174-188 (2021-04-08)
High viability and further adipogenic differentiation of adipose-derived stem cells (ADSCs) are fundamental for engraftment and growth of the transplanted adipose tissue. It has been demonstrated that extracellular matrix (ECM) regulates cell proliferation and differentiation by interacting with ERK1/2 signalling
Piotr Celichowski et al.
Folia histochemica et cytobiologica, 55(4), 190-202 (2017-12-21)
Sirtuins are NAD dependent class III histone deacetylases. In adrenal cortex mitochondria are able to transform - via nicotinamide nucleotide transhydrogenase (NNT) - NAD into NADPH, which is required for steroidogenesis. These findings suggest that sirtuins expressed in mitochondria, Sirt3
Articles
rganoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.