Key Documents
SML1725
Sigma-Aldrich
RTC13
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(5Z)-2-Amino-5-[[5-(2-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]-4(5H)-thiazolone, (Z)-2-Amino-5-((5-(2-nitrophenyl)furan-2-yl)methylene)thiazolidin-4-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H9N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
yellow to orange
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1NC(S/C1=C\C2=CC=C(C3=C([N+]([O-])=O)C=CC=C3)O2)=N
InChI
1S/C14H9N3O4S/c15-14-16-13(18)12(22-14)7-8-5-6-11(21-8)9-3-1-2-4-10(9)17(19)20/h1-7H,(H2,15,16,18)/b12-7+
Clé InChI
CZZAPCPWFCGOCC-KPKJPENVSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
RTC13 is a cell-permeable thiazolidinone derivative that promotes ribosomal read-through activity of premature termination codons (PTCs) and effectively restores full-length protein production from transcripts containing nonsense mutations-generated PTCs, including ataxia-telangiectasia (A-T) mutated in A-T lymphoblastoid cell cultures and dystrophin in mdx Duchenne muscular dystrophy (DMD) mice-derived muscle myotubes.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable