Principaux documents
SMB00512
Sigma-Aldrich
Phomalone
≥95% (LC/MS-UV)
Synonyme(s) :
1-[2,4-dihydroxy-3-(2-hydroxyethyl)-6-methoxyphenyl]butan-1-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H18O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
≥95% (LC/MS-UV)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC1=C(C(O)=CC(OC)=C1C(CCC)=O)CCO
InChI
1S/C13H18O5/c1-3-4-9(15)12-11(18-2)7-10(16)8(5-6-14)13(12)17/h7,14,16-17H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
PTBQWWHUOMDVFS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural product derived from fungal source.
Application
Antifungal metabolite
Actions biochimiques/physiologiques
Shows antagonistic activity in agar culture and on aspen chips against the aspen decay fungus Phellinus tremulae and the blue strain fungus Ophiostoma crassivaginata.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable