Key Documents
SMB00183
Sigma-Aldrich
Isorosmanol
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H26O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.42
Code UNSPSC :
12352205
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Description générale
Natural product derived from plant source.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable