Key Documents
SAB5702765
Sigma-Aldrich
Anti-PIM2 Antibody, clone 3V1S5, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
PIM2, serine/threonine-protein kinase pim-2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
3V1S5, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
34 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
2 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
PAPPGTPTPPPGGKDREAFEAEYRLGPLLGKGGFGTVFAGHRLTDRLQVAIKVIPRNRVLGWSPLSDSVTCPLEVALLWKVGAGGGHPGVIRLLDWFETQEGFMLVLERPL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PIM2(11040)
Description générale
This gene encodes a protooncogene that acts as a serine/threonine protein kinase. Studies determined the encoded protein functions to prevent apoptosis and to promote cell survival.[provided by RefSeq, Nov 2009]
Immunogène
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 10-120 of human PIM2 (Q9P1W9).
Application
WB, IP
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1