SAB5702434
Anti-hnRNP U Antibody, clone 3R3F1, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
EIEE54, HNRNPU-AS1, HNRPU, SAF-A, SAFA, U21.1, hnRNP U
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
3R3F1, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
120 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.33 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MSSSPVNVKKLKVSELKEELKKRRLSDKGLKAELMERLQAALDDEEAGGRPAMEPGNGSLDLGGDSAGRSGAGLEQEAAAGGDEEEEEEEEEEEGISALD
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HNRNPU(3192)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1