SAB4700973
Monoclonal Anti-Vimentin antibody produced in mouse
clone VI-01
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
VI-01, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mammals
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès
P08670
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VIM(7431)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
SAB4700973-100UG |