Principaux documents
SAB4301619
Sigma-Aldrich
Anti-ERVW-1
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
ENV, ENVW, ERVWE1, HERV7Q, HERVW
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:25-1:100
Numéro d'accès
NP_055405
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ERVW-1(30816)
Immunogène
Synthetic peptide corresponding to residues near the C terminal of human endogenous retrovirus group W, member 1
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable