SAB2702170
Monoclonal Anti-GPX7 antibody produced in mouse
Synonyme(s) :
GPX6, GPx-7, GSHPx-7, NPGPx
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2704
monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
18 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GPX7(2882)
Immunogène
Application
For IHC-P: Use at a dilution of 1:200-1:500
For WB: Use at a dilution of 1:500-1:2000
Optimal dilutions/concentrations should be determined by the researcher.
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
SAB2702170-100UL | 4061837282737 |