Principaux documents
SAB1410804
Sigma-Aldrich
Anti-MVD antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FP17780, MPD
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 43.4 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MVD(4597)
Catégories apparentées
Description générale
The enzyme mevalonate pyrophosphate decarboxylase catalyzes the conversion of mevalonate pyrophosphate into isopentenyl pyrophosphate in one of the early steps in cholesterol biosynthesis. It decarboxylates and dehydrates its substrate while hydrolyzing ATP. (provided by RefSeq)
Immunogène
MVD (NP_002452.1, 1 a.a. ~ 400 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASEKPLAAVTCTAPVNIAVIKYWGKRDEELVLPINSSLSVTLHQDQLKTTTTAVISKDFTEDRIWLNGREEDVGQPRLQACLREIRCLARKRRNSRDGDPLPSSLSCKVHVASVNNFPTAAGLASSAAGYACLAYTLARVYGVESDLSEVARRGSGSACRSLYGGFVEWQMGEQADGKDSIARQVAPESHWPELRVLILVVSAEKKLTGSTVGMRASVETSPLLRFRAESVVPARMAEMARCIRERDFPSFAQLTMKDSNQFHATCLDTFPPISYLNAISWRIIHLVHRFNAHHGDTKVAYTFDAGPNAVIFTLDDTVAEFVAAVWHGFPPGSNGDTFLKGLQVRPAPLSAELQAALAMEPTPGGVKYIIVTQVGPGPQILDDPCAHLLGPDGLPKPAA
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable