Key Documents
S7065
Sigma-Aldrich
Secretoneurin mouse, rat trifluoroacetate salt
Synonyme(s) :
Secretogranin II (154-186)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C159H252N40O58
Poids moléculaire :
3651.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.77
Numéro d'accès UniProt
Niveau de qualité
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Scg2(20254)
rat ... Scg2(24765)
Amino Acid Sequence
Thr-Asn-Glu-Ile-Val-Glu-Glu-Gln-Tyr-Thr-Pro-Gln-Ser-Leu-Ala-Thr-Leu-Glu-Ser-Val-Phe-Gln-Glu-Leu-Gly-Lys-Leu-Thr-Gly-Pro-Ser-Asn-Gln
Actions biochimiques/physiologiques
Neuropeptide generated in brain, adrenal medulla and other endocrine tissues by proteolytic processing of secretogranin II (chromogranin C). Endogenous peptide that enhances dopamine release.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable