Key Documents
P2122
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Dynamin (pSer778) antibody produced in sheep
affinity isolated antibody, aqueous glycerol suspension
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
sheep
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
aqueous glycerol suspension
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
western blot: 1:1000 using rat brain synaptosomal lysate.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer778)
Immunogène
synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding Ser778 of dynamin.
Forme physique
Solution in 10 mM HEPES, pH 7.5, 150 mM NaCl, 100 μg/mL BSA, and 50% glycerol.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable