Principaux documents
L1013
Sigma-Aldrich
Lowry Reagent
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
IVD
for in vitro diagnostic use
Autres remarques
Dry powder mixture containing Lowry reagent with sodium dodecyl sulfate.
Reconstitution
Reconstitute to 40 mL with deionized water.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Protein measurement with the Folin phenol reagent.
O H LOWRY et al.
The Journal of biological chemistry, 193(1), 265-275 (1951-11-01)