Principaux documents
CLS21502L
Pyrex® single cavity chromatography reservoir
capacity 2 L
Synonyme(s) :
storage reservoir
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
Pyrex
colorless
Qualité
for chromatography
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 2150-2L
Capacité
2 L
Adéquation
suitable for chromatography
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.