CLS13951LHTC
Corning® pyrex® media bottle
capacity 1 L, with PBT high temperature caps
Synonyme(s) :
1395-1LHTC, media bottle, pyrex bottle
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass bottle
cylindrical
red cap
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap
graduations 100 ‑ 900 mL graduation interval: 100 mL
wide mouth
Conditionnement
case of 10 ea
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 1395-1LHTC
Flacon, H × D.E.
225 mm × 101 mm , approx
Capacité
1 L
Raccords
GL 45 thread
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
CLS13951LHTC-10EA | 4061833881132 |