347C2b/D4
Reactivity: Anti-F5 (K99) pilus antigen of E.coli, 93071503
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Mouse x Bovine Heterohybridoma
ImmunoDon
Jersey calf lymph node
Myélome
94A1 (mouse x calf x calf 2° hybridoma)
Réactivité
Anti-F5 (K99) pilus antigen of E.coli
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Immunogène
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage