J774A.1 Cell Line from mouse
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 91051511, mouse blood, Not specified
Synonyme(s) :
J774 A1 Cells, J774.A1 Cells, J774A1 Cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse blood
Description
Mouse BALB/c monocyte macrophage
Conditionnement
tube of 5 μg 91051511-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91051511-1VL
Mode de croissance
Semi-adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Not specified
Produits
Interleukin 1 (IL-1), lysozyme
Récepteurs
Immunoglobulin, complement
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage