T2629
Sodium tungstate dihydrate
suitable for preparation of protein-free filtrates according to Folin
Synonyme(s) :
Tungstic acid sodium salt dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: tungsten
pH
9-11.5 (20 °C, 100 g/L)
Pf
698 °C (lit.)
Adéquation
suitable for preparation of protein-free filtrates according to Folin
Chaîne SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
Clé InChI
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable