77240
Peracetic acid solution
purum, ~39% in acetic acid (RT)
Synonyme(s) :
Peroxyacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Concentration
38.5-41.5% (iodometric, redox titration)
~39% in acetic acid (RT)
Impuretés
≤6% H2O2
~45% acetic acid
Indice de réfraction
n20/D 1.391
Densité
1.15 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)OO
InChI
1S/C2H4O3/c1-2(3)5-4/h4H,1H3
Clé InChI
KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup