T62200
Acide trifluoroacétique
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
TFA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Pression de vapeur
97.5 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.3 (lit.)
pb
72.4 °C (lit.)
Pf
−15.4 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble
Densité
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
1.478 g/mL at 25 °C (exp. value)
Chaîne SMILES
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clé InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter